Learn More
Laurato de metilo, 98+%
Código de producto. 15149233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
2.50 g
250 g
50 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15149233 250 g Frasco de vidrio 250 g
10762831 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10127663 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10540604 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15149233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215562500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-82-0 | C13H26O2| 214,35 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-82-0
Fórmula molecular C13H26O2
Peso molecular (g/mol) 214.35
Número MDL MFCD00008966
Clave InChI UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
Nombre IUPAC dodecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl laurate
Punto de fusión 4°C to 5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)10CO2CH3
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 250 g
Beilstein 02,361
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.35
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl laurate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecanoic acid, methyl ester
RU– Solo para uso en investigación