Learn More
L-xilo-Hex-2-ulosonato de metilo (L-sorbosonato de metilo), Mikromol™
Descripción
L-xilo-hex-2-ulosonato de metilo (L-sorbosonato de metilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl L-Sorbosonate |
| CAS | 3031-98-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl L-Sorbosonate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H12 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-xylo-2-Hexulosonic acid, methyl ester, Gulonic acid, 2-keto-, methyl ester, L- (6CI), L-xylo-Hexulosonic acid, methyl ester (7CI,8CI), 2-keto-L-Gulonic acid methyl ester, Methyl 2-keto-L-gulonate, Methyl L-xylo-hexulosonate, NSC 163924, Methyl L-xylo-Hex-2-ulosonate, Ascorbic Acid Imp. D (EP), Methyl L-xylo-Hex-2-ulosonate, Ascorbic Acid Impurity D, Sodium Ascorbate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O7/c1-14-7(13)6(12)5(11)4(10)3(9)2-8/h3-5,8-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxo-hexanoato de metilo |
| Mostrar más |