Learn More
Clorhidrato de metil L-daunosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl L-Daunosamine Hydrochloride |
| CAS | 131528-45-5 |
| Fórmula molecular | C7H16ClNO3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Methyl 3-Amino-2,3,6-trideoxy-L-lyxo-hexopyranoside Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H/t4-,5-,6?,7+;/m0./s1 |
| SMILES | COC1C[C@@H]([C@@H]([C@@H](O1)C)O)N.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (2S,3S,4S)-4-amino-6-metoxi-2-metiltetrahidro-2H-piran-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 197.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.08 |