Learn More
Jasmonato de metilo (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Jasmonate |
| CAS | 1101843-02-0 |
| Fórmula molecular | C13H20O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-[3-Oxo-2-((Z)-2-penten-1-yl)cyclopentyl]acetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4- |
| SMILES | CC\C=C/CC1C(CC(=O)OC)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[3-oxo-2-[(Z)-pent-2-enil]ciclopentil]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 224.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1412 |