Learn More
Isoxazol-5-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440618 1 g 1 g
11450618 5 g 5 g
11460618 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25169.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15055-81-9 | C5H5NO3 | 127.099 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15055-81-9
Fórmula molecular C5H5NO3
Peso molecular (g/mol) 127.099
Número MDL MFCD01570794
Clave InChI ILPCPKZAAQXHKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isoxazole-5-carboxylate, 5-isoxazolecarboxylic acid, methyl ester, isoxazole-5-carboxylic acid methyl ester, acmc-209wih, methyl 5-isoxazolcarboxylate, methyl 5-isoxazolcarboxylate;, methylisoxazole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-1,2-oxazol, 5-isoxazol-carbonsaeure-methylester;, isoxazol-5-carbonsaeure-methylester;
PubChem CID 2736892
Nombre IUPAC metil 1,2-oxazol-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl isoxazole-5-carboxylate
Punto de fusión 48°C to 50°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 97%