Learn More
Isovalerato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322436 50 g 50 g
11332436 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06241.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 556-24-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-24-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00042866
Clave InChI OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isovalerate, methyl isopentanoate, methyl 3-methylbutyrate, isovaleric acid, methyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl isovalerianate, methylisovalerate, isovaleric acid methyl ester, methyl isovalerate natural, fema no. 2753
PubChem CID 11160
Nombre IUPAC 3-metilbutanoato de metilo
SMILES CC(C)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl isovalerate
Densidad 0.88
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 16°C (60°F)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3936
Cantidad 50 g
Número UN UN2400
Beilstein 1699922
Gravedad específica 0.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.17
Porcentaje de pureza 98%