Learn More
Metil Isotiocianato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl isothiocyanate |
| CAS | 556-61-6 |
| Fórmula molecular | C2 H3 N S |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3NS/c1-3-2-4/h1H3 |
| SMILES | CN=C=S |
| Nombre IUPAC | metilimino(sulfanilideno)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 73.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.9986 |