Learn More
Isotiocianato de metilo, soportado por polímeros, 1,5-1,9 mmol/g sobre poliestireno, Thermo Scientific™
Código de producto. 11378786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378786 1 g 1 g
11388786 5 g 5 g
11398786 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19464.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-61-6
Fórmula molecular C2H3NS
Peso molecular (g/mol) 73.11
Número MDL MFCD00004818,MFCD03457480
Clave InChI LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isothiocyanate, isothiocyanatomethane, methane, isothiocyanato, trapex, methyl mustard oil, methyl mustard, mitc, mencs, methylisothiocyanate, trapexide
PubChem CID 11167
ChEBI CHEBI:78337
Nombre IUPAC metilimino(sulfanilideno)metano
SMILES CN=C=S
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyl isothiocyanate
Nombre de nota polymer-supported, 1.5 to 1.9mmol/g on polystyrene
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.