Learn More
Carbonato de isopropilo de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11368236 1 g 1 g
11378236 5 g 5 g
11388236 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11368236
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15314.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51729-83-0 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51729-83-0
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Número MDL MFCD01075689
Clave InChI RCIJMMSZBQEWKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isopropyl carbonate, isopropyl methyl carbonate, acmc-20akf7, ch3 c o och ch3 2, carbonic acid methylisopropyl ester
PubChem CID 7021530
Nombre IUPAC propan-2-il carbonato de metilo
SMILES COC(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl isopropyl carbonate
Densidad 0.975
Punto de ebullición 116°C to 118°C
Temperatura de inflamación 27°C (80°F)
Índice de refracción 1.383
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Beilstein 1744735
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 97%