Learn More
Methyl isonipecotate, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295144 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295144 100 mL Glass bottle 100 ml
1 options
Código de producto. 10295144 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398751000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2971-79-1
Fórmula molecular C7H13NO2
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00190578
Clave InChI RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isonipecotate, methyl 4-piperidinecarboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, piperidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid methyl ester, isonipecotic acid methyl ester, methylpiperidine-4-carboxylate, methylisonipecotate, methyl piperidin-4-carboxylate, acmc-20aiv4
PubChem CID 424914
Nombre IUPAC methyl piperidine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl isonipecotate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 85.0°C to 90.0°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl isonipecotate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.