Learn More
Isonicotinato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Isonicotinate |
| CAS | 2459-09-8 |
| Fórmula molecular | C7H7NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, Isonicotinic Acid Methyl Ester, 4-Carbomethoxypyridine, 4-Methoxycarbonylpyridine, Methyl 4-Pyridinecarboxylate, NSC 18257 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | metil piridina-4carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 137.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0477 |