Learn More
Isonicotinato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400867 25 g 25 g
11410867 100 g 100 g
11420867 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23263.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2459-09-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Methyl Isonicotinate induces increased walking and take-off behavior in western flower thrips, Frankliniella occidentalis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isonicotinato de metilo induce el comportamiento de marcha y vuelo en el trips occidental de las flores, Frankliniella occidentalis.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9-8-2459
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00006427
Clave InChI OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isonicotinate, isonicotinic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, 4-picolinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonylpyridine, methylisonicotinate, methyl 4-pyridinecarboxylate, 4-carbomethoxypyridine, isonicotinic acid, methyl ester, i-nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 227085
Nombre IUPAC metil piridina-4carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl isonicotinate
Punto de fusión 8°C to 8.5°C
Densidad 1.016
Punto de ebullición 207°C to 209°C
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5135
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl isonicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Pyridinecarboxylic