Learn More
Metil isofenfos (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isofenphos-methyl |
| CAS | 99675-03-3 |
| Fórmula molecular | C14 H22 N O4 P S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Isofenphos-methyl, Isophenphos-methyl, ISP-methyl, Jiajiyiliulin, Methyl isofenphos, Methyl isophenphos, Methyl-ISP, Yulioulin-methyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22NO4PS/c1-10(2)15-20(21,17-5)19-13-9-7-6-8-12(13)14(16)18-11(3)4/h6-11H,1-5H3,(H,15,21) |
| SMILES | COP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | propan-2-il 2-[metoxi-(propan-2-ilamino)fosfinotioil]oxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 331.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.1007 |