Learn More
Isodeshidracetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Isodehydracetate |
| CAS | 41264-06-6 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2H-Pyran-5-carboxylic acid','4,6-dimethyl-2-oxo-','methyl ester, Methyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate, 2,4-Dimethyl-6-oxo-6H-pyran-3-carboxylic acid methyl ester, Isodehydroacetic acid methyl ester, Methyl 4,6-dimethyl-2-pyrone-5-carboxylate, Methyl isodehydracetate, Methyl isodehydroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-5-4-7(10)13-6(2)8(5)9(11)12-3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetil-6-oxopiran-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 182.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0579 |