Learn More
Isocianoacetato de metilo, TRC
Código de producto. 30475701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30475701 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30475701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31405010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl Isocyanoacetate
CAS 39687-95-1
Fórmula molecular C4H5NO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Isocyanoacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Isocyanoacetate, Methyl alpha-Isocyanoacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO2/c1-5-3-4(6)7-2/h3H2,2H3
SMILES COC(=O)C[N+]#[C-]
Nombre IUPAC metil 2-isocianoacetato
Peso molecular (g/mol) 99.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.032
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.