Learn More
Isocianoacetato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424037 5 g 5 g
15414037 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31069.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39687-95-1 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Methyl isocyanoacetate is used in the copper-catalyzed, diastereoselective synthesis of oxazolines. It is involved in the direct aldol reaction with carbonyl compounds to prepare corresponding oxazoline by using catechol-copper network catalyst. Further, it is also involved in four-component Ugi condensation reaction. It undergoes asymmetric aldol reaction with fluorinated benzaldehyde using gold(I) as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianoacetato de metilo se utiliza en la síntesis catalizada con cobre y diastereoselectiva de oxazolinas. Participa en la reacción aldólica directa con compuestos de carbonilo para preparar la oxazolina correspondiente mediante el uso de un catalizador de red de cobre-catecol. Además, interviene también en la reacción de condensación de Ugi de cuatro componentes. Se somete a una reacción aldólica asimétrica con benzaldehído fluorado utilizando oro (I) como catalizador.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes, sulfato de hierro (II) hidratado, metales pesados y aluminio. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39687-95-1
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.11
Número MDL MFCD00000006
Clave InChI ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
PubChem CID 547815
Nombre IUPAC metil 2-isocianoacetato
SMILES COC(=O)CN=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl isocyanoacetate
Densidad 1.09
Punto de ebullición 75°C to 76°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Fórmula lineal CNCH2CO2CH3
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza 95%