Learn More
Metil isocianoacetato, 95 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348613 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10348613 25 g Frasco de vidrio 25 g
10042940 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10348613 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219000250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39687-95-1 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39687-95-1
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.11
Número MDL MFCD00000006
Clave InChI ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
PubChem CID 547815
Nombre IUPAC metil 2-isocianoacetato
SMILES COC(=O)CN=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl isocyanoacetate
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 75°C to 76°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CNCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4161 to 1.4191
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Líquido