Learn More
Metil isobutirilacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352937 25 g 25 g
11362937 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16216.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42558-54-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42558-54-3
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00040499
Clave InChI HNNFDXWDCFCVDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isobutyrylacetate, methyl 4-methyl-3-oxovalerate, 4-methyl-3-oxovaleric acid methyl ester, iso-butyryl methyl acetate, methyl 4-methyl-3-oxo-pentanoate, methylisobutyrylacetate, acmc-209jq9, ksc237g2d, methyl 4-methyl-3oxopentanoate, methyl4-methyl-3-oxopentanoate
PubChem CID 2759969
Nombre IUPAC metil 4-metil-3-oxopentanoato
SMILES CC(C)C(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl isobutyrylacetate
Punto de fusión -75°C
Densidad 1.01
Punto de ebullición 192°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.4265
Cantidad 25 g
Beilstein 1857823
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%