Learn More
Isobutirato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutyric acid methyl ester |
| CAS | 547-63-7 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Isobutyric acid','methyl ester (6CI,8CI), 2-Methylpropanoic acid methyl ester, 2-Methylpropionic acid methyl ester, Methyl 2,2-dimethylacetate, Methyl 2-methylpropanoate, Methyl 2-methylpropionate, Methyl isobutyrate, NSC 126780 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | metil 2-metilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 102.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0681 |