Learn More
Isobutirato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487996 500 mL 500 ml
11477996 100 mL 100 ml
11497996 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14070.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 547-63-7 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Methyl isobutyrate is used as a flavoring agent. It was used as diluent in forced Rayleigh scattering studies to measure diffusion coefficients for a ternary system comprising camphorquinone in poly(methyl methacrylate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isobutirato de metilo se utiliza como agente aromatizante. Se utilizó como diluyente en estudios de dispersión de Rayleigh forzada para medir coeficientes de difusión en un sistema ternario que comprende alcanforquinona en poli(metacrilato de metilo).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-63-7
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00008914
Clave InChI BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isobutyrate, methyl 2-methylpropionate, methyl isobutanoate, propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, isobutyric acid, methyl ester, methylisobutyrate, isobutyric acid methyl ester, poly d-lactide, methyl isobutyrate natural, methylester kyseliny isomaselne
PubChem CID 11039
ChEBI CHEBI:73689
Nombre IUPAC metil 2-metilpropanoato
SMILES CC(C)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl isobutyrate
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.891
Punto de ebullición 90°C to 92°C
Temperatura de inflamación 3°C (37°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.384
Cantidad 500 mL
Número UN UN1237
Beilstein 1740720
Índice Merck 14,6088
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 98%