Learn More
Indolil-3-glioxilato de metilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl Indolyl-3-glyoxylate |
| CAS | 18372-22-0 |
| Fórmula molecular | C11 H9 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-indol-3-il)-2-oxoacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0582 |