Learn More
Indolil-3-glioxilato de metilo, TRC
Código de producto. 30467711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467711 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30467711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3135002G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Indolyl-3-glyoxylate
CAS 18372-22-0
Fórmula molecular C11 H9 N O3
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
SMILES COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)-2-oxoacetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 203.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0582