Learn More
Indolina-5-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl indoline-5-carboxylate |
| CAS | 141452-01-9 |
| Fórmula molecular | C10H11NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c1-13-10(12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc2NCCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidro-1H-indol-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 177.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.079 |