Learn More
Metil indol-6-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392857 5 g 5 g
11382857 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16020.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50820-65-0 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50820-65-0
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD00211063
Clave InChI AYYOZKHMSABVRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl indole-6-carboxylate, indole-6-carboxylic acid methyl ester, methylindole-6-carboxylate, 1h-indole-6-carboxylic acid, methyl ester, 1h-indole-6-carboxylic acid methyl ester, indole-7-carboxylate, 6-carbomethoxyindole, indole-6-carboxylate, pubchem1696, 6-methoxycarbonylindole
PubChem CID 639844
Nombre IUPAC metil 1H-indol-6-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl indole-6-carboxylate
Punto de fusión 78°C to 80°C
Cantidad 5 g
Beilstein 141837
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 98%