Learn More
Indol-5-carboxilato de metilo, TRC
Código de producto. 30473078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30473078 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30473078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31348510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-5-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1011-65-0
Fórmula molecular C10 H9 N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1H-Indole-5-carboxylic acid','methyl ester, Indole-5-carboxylic acid','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 5-(Methoxycarbonyl)-1H-indole, 5-(Methoxycarbonyl)indole, Methyl 1H-indole-5-carboxylate, Methyl 5-indolecarboxylate, 5-(Methoxycarbonyl)indole, H-Indole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, 5-(Methoxycarbonyl)-1H-indole
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h2-6,11H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
Nombre IUPAC metil 1H-indol-5-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 175.184
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0633