Learn More
Metil indol-5-carboxilato,+ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332947 5 g 5 g
11322947 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16228.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1011-65-0 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Reactant for biosynthesis of inhibitors of protein kinases, reactant in metal-free Friedel-Crafts alkylation, reactant in preparation of diphenylsulfonium ylides from Martin?s sulfurane, reactant in cross dehydrogenative coupling reactions, reactant in synthesis of indirubin derivatives, reactant in preparation of aminoindolylacetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactante para la biosíntesis de inhibidores de proteínas cinasas, reactante en libre de metales Friedel-Crafts alquilación, reactante en la preparación de iluros de difenilsulfonio de sulfurano de Martin′, reactante en reacciones de acoplamiento cruzado deshidrogenativo, reactante en la síntesis de derivados de la indirubina, reactante en la preparación de aminoindolilacetatos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1011-65-0
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD00153023
Clave InChI DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl indole-5-carboxylate, indole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-5-carboxylic acid, methyl ester, methylindole-5-carboxylate, 1h-indole-5-carboxylic acid methyl ester, indole5carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylate, pubchem7248, 5-methoxycarbonylindole
PubChem CID 2737635
Nombre IUPAC metil 1H-indol-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl indole-5-carboxylate
Punto de fusión 123°C to 126°C
Cantidad 5 g
Beilstein 474256
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza ≥98%