Learn More
Metil indol-4-carboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302867 1 g 1 g
11322867 250 mg 250 miligramos
11312867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11302867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16021.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39830-66-5 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39830-66-5
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD00191222
Clave InChI WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl indole-4-carboxylate, indole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-indolecarboxylate, 4-indole-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid, methyl ester, 4-methoxycarbonylindole, 4-methoxycarbonyl-1h-indole, indole-4-carboxylate, pubchem1705
PubChem CID 2733668
Nombre IUPAC metil 1H-indol-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C2C=CNC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl indole-4-carboxylate
Punto de fusión 68°C to 71°C
Cantidad 1 g
Beilstein 141826
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 99%