Learn More
Indol-3-carboxilato de metilo, TRC
Código de producto. 30479371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479371 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30479371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3135205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl indole-3-carboxylate
CAS 942-24-5
Fórmula molecular C10H9NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Indole-3-carboxylic Acid','Methyl Ester, 3-Methoxycarbonylindole, Methyl 1H-indole-3-carboxylate, Methyl Indole-3-carboxylate, Methyl Indolyl-3-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-6-11-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,11H,1H3
SMILES O=C(OC)C1=CNC2=CC=CC=C21
Nombre IUPAC metil 1H-indol-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 175.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.06