Learn More
Metil indol-3-carboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393556 25 g 25 g
11303566 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14516.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 942-24-5 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Reactant used for preparation of nitric oxide synthesis (nNOS) inhibitors, protein kinase c alpha (PKCα) inhibitors, inhibitors of the C-terminal domain of RNA polymerase II as antitumor agents, kinase insert domain receptor (KDR) inhibitors, organocatalysts for the anti-Mannich reaction, very late antigen-4 (VLA-4) antagonists, inhibitors of Human 5-Lipoxygenase, serotonin 5-HT4 receptor antagonists and hyaluronidase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactante utilizado para la preparación de inhibidores de la síntesis de óxido nítrico (nNOS), inhibidores de la proteína quinasa c alfa (PKC),α), inhibidores del dominio C-terminal de la ARN polimerasa II como agentes antitumorales, inhibidores del receptor de dominio de inserción cinasa (KDR), organocatalizadores para la reacción anti-Mannich, antagonistas del antígeno-4 muy tardío (VLA-4), inhibidores de la 5-lipoxogenasa humana, antagonistas de los receptores de serotonina 5-HT4 e inhibidores de la hialuronidasa.
Solubilidad
Metanol ligeramente soluble y dimetilsulfóxido. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942-24-5
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD00189407
Clave InChI QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl indole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-indolecarboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-3-carboxylic acid, methyl ester, 3-carbomethoxyindole, 3-methoxycarbonylindole, methylindole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl-3-indolcarboxylate
PubChem CID 589098
ChEBI CHEBI:65019
Nombre IUPAC methyl 1H-indole-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl indole-3-carboxylate
Punto de fusión 149°C to 152°C
Cantidad 25 g
Beilstein 142023
Información de solubilidad Slightly soluble methanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 99%