Learn More
Methyl indole-3-carboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10484565 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10484565 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10484565 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309280250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942-24-5
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Clave InChI QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl indole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-indolecarboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-3-carboxylic acid, methyl ester, 3-carbomethoxyindole, 3-methoxycarbonylindole, methylindole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl-3-indolcarboxylate
PubChem CID 589098
ChEBI CHEBI:65019
Nombre IUPAC methyl 1H-indole-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl indole-3-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149°C to 152°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Amorphous Powder