Learn More
Metilindol-2,4,5,6,7-d5-3-acetato, TRC
Código de producto. 30479199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479199 10 mg 10 miligramos
30473837 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31347610MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102415-39-4
Fórmula molecular C11 D5 H6 N O2
Peso molecular (g/mol) 194.2414
Sinónimo 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid, methyl ester (9CI), 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid methyl ester, 1H-Indole-3-acetic Acid Methyl Ester-D5 (indole-2,4,5,6,7-D5), Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate, 2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid methyl ester, 2-(3-Indolyl-2,4,5,6,7-d5)acetic acid methyl ester, Methyl 2-(1H-indol-3-yl-d5)acetate
Nombre IUPAC Acetato de metilo 2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-il)acetato
SMILES [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1104