Learn More
Imidazol-4-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15402338 1 g 1 g
15422338 250 mg 250 miligramos
15412338 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55932.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17325-26-7 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17325-26-7
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.12
Número MDL MFCD00216584
Clave InChI DVLGIQNHKLWSRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-imidazolecarboxylate, methyl 1h-imidazole-4-carboxylate, methyl imidazole-4-carboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl-4-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 3h-imidazole-4-carboxylate, imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, zlchem 863
PubChem CID 565661
Nombre IUPAC 1H-imidazol-5-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl imidazole-4-carboxylate
Punto de fusión 154°C to 156°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 98%