Learn More
Imidazo[1,2-a]piridina-7-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407507 1 g 1 g
15498995 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35310.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86718-01-6 | C9H8N2O2 | 176.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86718-01-6
Fórmula molecular C9H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 176.18
Número MDL MFCD09910350
Clave InChI KYHRVKMXYXBEQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methylimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, methyl h-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid, methyl ester, pubchem21685, methylimidazoapyridinecarboxylate, methyl imidazo-1,2-a pyridine-7-carboxylate, 7-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 15096964
Nombre IUPAC methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=NC=CN2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.18
Porcentaje de pureza 95%