Learn More
Tereftalato de hidrógeno metílico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440698 5 g 5 g
15450698 25 g 25 g
15460698 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54391.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1679-64-7 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Methyl hydrogen terephthalate is used in the synthesis of Hepatitis C antiviral activity. It is also used in the design and preparation of benzamide derivatives as BRAFV600E inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tereftalato de hidrógeno metílico se utiliza en la síntesis de la actividad antiviral de la hepatitis C. También se utiliza en el diseño y la preparación de los derivados de benzamida como inhibidores BRAFV600E.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. También soluble en metanol, benceno y éter.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1679-64-7
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.159
Número MDL MFCD00002557
Clave InChI REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate
PubChem CID 15513
Nombre IUPAC ácido 4-metoxicarbonilbenzoico
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hydrogen terephthalate
Punto de fusión 220°C to 223°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1911082
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Also soluble in methanol,benzene and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza ≥99%