Learn More
Succinato de hidrógeno metílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466118 100 g 100 g
15456118 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59722.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
It could react with 1,2,3-trimethoxy-benzene, and obtain the 4-oxo-4-(2,3,4-trimethoxy-phenyl)-butyric acid methyl ester. This reaction needs the reagent of PPA. Butanedioic Acid 1-Methyl Ester is an intermediate in the synthesis of agonist to both GHB and GABAB neural receptors, exhibiting neurotransmitter-like effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se podría someter a reacción con 1,2,3-trimetoxi-benceno para obtener éster metílico de ácido 4-oxo-4-(2,3,4-trimetoxi-fenil)-butírico. Para que se produzca esta reacción hay que utilizar PPA como reactivo. El éster 1-metílico de ácido butanodioico se utiliza como intermedio en la síntesis de agonistas de los receptores neurales GHB y GABAB, y demuestra tener efectos neurotransmisores.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3878-55-5
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.115
Número MDL MFCD00002788
Clave InChI JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
PubChem CID 77487
ChEBI CHEBI:75146
Nombre IUPAC ácido 4-metoxi-4-oxobutanoico
SMILES COC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hydrogen succinate
Punto de fusión 54°C to 57°C
Punto de ebullición 151°C (20 mmHg)
Fórmula lineal CH3OCOCH2CH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 1722669
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.11
Porcentaje de pureza 95%