Learn More
Suberato de hidrógeno metílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433907 25 g 25 g
15413907 1 g 1 g
15423907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30325.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3946-32-5 | C9H15O4 | 187.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3946-32-5
Fórmula molecular C9H15O4
Peso molecular (g/mol) 187.22
Número MDL MFCD00004427
Clave InChI KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo suberic acid monomethyl ester, monomethyl suberate, methyl hydrogen suberate, subericacidmonomethylester, octanedioic acid monomethyl ester, mono-methyl suberate, acmc-1ckw1, ksc492m6f, 7-methoxycarbonylheptanoic acid, octanedioic acid 1-methyl ester
PubChem CID 554191
Nombre IUPAC ácido 8-metoxi-8-oxooctanoico
SMILES COC(=O)CCCCCCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hydrogen suberate
Punto de fusión 17°C to 19°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 185°C to 186°C (18 mmHg)
Fórmula lineal CH3O2C(CH2)6CO2H
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 98%