Learn More
Malonato de hidrógeno metílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302949 5 g 5 g
11312949 25 g 25 g
11322949 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11302949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27772.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16695-14-0 | C4H6O4 | 118.088 g/mol
Lactonization of olefins with monomethyl ester of malonic acid and ceric ammonium nitrate was carried out in acetic acid and in acetonitrile under simple mechanical stirring or ultrasound irradiation. Lactonization of olefins with CAN and monomethyl ester of malonic acid under ultrasound irradiation shows an acceleration with respect to the analogous mechanically stirred reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La lactonización de olefinas con éster monometílico de ácido malónico y nitrato de amonio cérico se realizó en ácido acético y en acetonitrilo bajo agitación mecánica simple o irradiación por ultrasonido. La lactonización de olefinas con CAN y éster monometílico de ácido malónico bajo irradiación ultrasónica muestra una aceleración con respecto a la reacción análoga de agitación mecánica.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16695-14-0
Fórmula molecular C4H6O4
Peso molecular (g/mol) 118.088
Número MDL MFCD00667796
Clave InChI PBVZQAXFSQKDKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl hydrogen malonate, malonic acid monomethyl ester, 3-methoxy-3-oxo-propanoic acid, 1-methyl malonate, hydrogen methyl malonate
PubChem CID 538366
Nombre IUPAC ácido 3-metoxi-3-oxopropanoico
SMILES COC(=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hydrogen malonate
Densidad 1.128
Índice de refracción 1.4295
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 96%