Learn More
Isoftalato de hidrógeno metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357826 5 g 5 g
11347826 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12992.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1877-71-0 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1877-71-0
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.159
Número MDL MFCD00029972
Clave InChI WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl isophthalate, methyl hydrogen isophthalate, isophthalic acid monomethyl ester, monomethyl isophthalate, isophthalic acid methyl ester, isophthalic acid, methyl ester, isophthalic acid, monomethyl ester, methyl m-phthalate, methyl 3-carboxybenzoate
PubChem CID 601880
Nombre IUPAC ácido 3-metoxicarbonilbenzoico
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hydrogen isophthalate
Punto de fusión 193°C to 194°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2048750
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%