Learn More
Glutarato de hidrógeno de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl hydrogen glutarate |
| Punto de ebullición | 150°C to 152°C (12 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 1762381 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.14 |
| Porcentaje de pureza | 95% |