Learn More
Azelato de hidrógeno de metilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317995 25 g 25 g
11307995 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08116.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2104-19-0 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Methyl hydrogen azelate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azelato de hidrógeno de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2104-19-0
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00004431
Clave InChI VVWPSAPZUZXYCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl hydrogen azelate, monomethyl azelate, azelaic acid monomethyl ester, nonanedioic acid, monomethyl ester, monomethyl nonanedioate, 8-carbomethoxyoctanoic acid, azelaic acid, monomethyl ester, mono-methyl azelate, unii-xdi67hf5bh, xdi67hf5bh
PubChem CID 75009
Nombre IUPAC ácido 9-metoxi-9-oxononanoico
SMILES COC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hydrogen azelate
Punto de fusión 22°C to 24°C
Punto de ebullición 146°C to 147°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3OOC(CH2)7COOH
Índice de refracción 1.447
Cantidad 25 g
Beilstein 1775786
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 96%