Learn More
Adipato de hidrógeno de metilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352856 5 g 5 g
11362856 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09061.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El adipato de hidrógeno de metilo es un intermedio sintético útil. Puede usarse para preparar derivados del ácido 1,3,4-tiadiazol hidroxámico como nuevos inhibidores de histona desacetilasa que muestran actividades antitumorales potenciales. También se puede utilizar para sintetizar derivados de bifenililacéticos ligados a la manosa como nuevos inhibidores de la adhesión celular mediada por selectina.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-91-8
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00004418
Clave InChI UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monomethyl adipate, adipic acid monomethyl ester, methyl hydrogen adipate, methyl adipate, methyl hemiadipate, hexanedioic acid, monomethyl ester, 5-carbomethoxypentanoic acid, monomethyl 1,6-hexanedioate, adipic acid, monomethyl ester, hexanedioic acid, 1-methyl ester
PubChem CID 12328
ChEBI CHEBI:70855
Nombre IUPAC ácido 6-metoxi-6-oxohexanoico
SMILES COC(=O)CCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hydrogen adipate
Punto de fusión 7°C to 9°C
Densidad 1.122
Punto de ebullición 134°C to 135°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 5 g
Beilstein 1766411
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99%