Learn More
Hidracinocarboxilato de metilo, 97%
Código de producto. 10655412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10655412 100 g Frasco de vidrio 100 g
10523531 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10569063 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10655412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166141000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6294-89-9 | C2H6N2O2 | 90,08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6294-89-9
Fórmula molecular C2H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00007594
Clave InChI WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl carbazate, methyl hydrazinecarboxylate, methyl hydrazinocarboxylate, methoxycarbohydrazide, methylcarbazate, hydrazinecarboxylic acid, methyl ester, carbomethoxyhydrazide, methyl hydrazinoformate, methoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid methyl ester
PubChem CID 80519
Nombre IUPAC metil N-aminocarbamato
SMILES COC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hydrazinocarboxylate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 68°C to 73°C
Color Rosa a blanco
Punto de ebullición 108°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NNHCO2CH3
Cantidad 100 g
Beilstein 03, I, 46
Fieser 04,333; 07,235
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,practically insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o plaquetas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl hydrazinocarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación