Learn More
Sulfato de hidrazina de metil, TRC
Código de producto. 30480377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480377 25 g 25 g
30475597 100 g 100 g
30468893 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31230025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-15-8
Fórmula molecular CH8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 144.15
Sinónimo MHS, Methylhydrazine Monosulfate, Methylhydrazinium Sulfate, NSC 3802
Nombre IUPAC metilhidrazina; ácido sulfúrico
SMILES CNN.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Hydrazine Sulfate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH6N2.H2O4S/c1-3-2;1-5(2,3)4/h3H,2H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0205