Learn More
Sulfato de metilhidrazina-d3, TRC
Código de producto. 30476748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30476748 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30476748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312302100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyl Hydrazine-d3 Sulfate
CAS 70609-01-7
Fórmula molecular CH5D3N2O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo MHS-d3, (Methyl-d3)hydrazine Monosulfate, (Methyl-d3)hydrazinium Sulfate, NSC 3802-d3
Fórmula InChI InChI=1S/CH6N2.H2O4S/c1-3-2;1-5(2,3)4/h3H,2H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i1D3;
SMILES NNC([2H])([2H])[2H].O=S(O)(O)=O
Nombre IUPAC sulfato de (metil-d3)hidrazina
Peso molecular (g/mol) 147.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.04
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.