Learn More
Sulfato de metilhidrazina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Hydrazine-d3 Sulfate |
| CAS | 70609-01-7 |
| Fórmula molecular | CH5D3N2O4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | MHS-d3, (Methyl-d3)hydrazine Monosulfate, (Methyl-d3)hydrazinium Sulfate, NSC 3802-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH6N2.H2O4S/c1-3-2;1-5(2,3)4/h3H,2H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i1D3; |
| SMILES | NNC([2H])([2H])[2H].O=S(O)(O)=O |
| Nombre IUPAC | sulfato de (metil-d3)hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 147.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.04 |