Learn More
Hexanoato de metilo, TRC
Código de producto. 30135748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135748 500 g 500 g
30007532 250 g 250 g
30005279 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312065500G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-70-7
Fórmula molecular C7 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 130.18
Sinónimo Hexanoic Acid Methyl Ester, Hexanoic acid, methyl ester, Agnique 610G, Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Methyl capronate, Methyl hexanoate, Methyl hexoate, Methyl n-hexanoate, NSC 5023, Pastell M 6
Nombre IUPAC hexanoato de metilo
SMILES CCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caproic Acid Methyl Ester
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0994