Learn More
Hexanoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13428648 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13428648 50 g 50 g
13438648 250 g 250 g
13418648 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13428648 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449240500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-70-7
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00009510
Clave InChI NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
Nombre IUPAC hexanoato de metilo
SMILES CCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hexanoate
Punto de fusión -71.0°C
Densidad 0.8840g/mL
Punto de ebullición 151.0°C
Temperatura de inflamación 42°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4COOCH3
Índice de refracción 1.4047 to 1.4067
Cantidad 50 g
Gravedad específica 0.884
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad <30 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl hexanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.