Learn More
Hexanoato de metilo, 99 %, patrón analítico para GC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15540544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15540544 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15540544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414420050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hexanoate
Nombre de nota 98%
Acidez 1mg KOH/g max.
CAS 106-70-7
Punto de fusión -71.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8840g/mL
Punto de ebullición 151.0°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H14O2
Fórmula lineal CH3(CH2)4COOCH3
Índice de refracción 1.4047 to 1.4067
Número MDL MFCD00009510
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.884
Sinónimo methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC hexanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 130.19
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
Viscosidad <30 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl hexanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.