Learn More
Hexanoato de metilo-5,5,6,6,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Hexanoate-5,5,6,6,6-D5 |
| CAS | 1394230-20-6 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H9 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Hexanoic-5,5,6,6,6-d5 acid, methyl ester (ACI), Methyl hexanoate-5,5,6,6,6-d5 (ACI), Hexanoic-5,5,6,6,6-d5 acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester-d5, Methyl hexanoate-5,5,6,6,6-D5, Methyl hexanoate-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 5,5,6,6,6-pentadeuteriohexanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 135.2157 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1308 g/mol |
| Mostrar más |