Learn More
Heptanoato de metilo (éster metílico del ácido heptanoico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylheptanoate |
| CAS | 106-73-0 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Enanthic methyl ester, Methyl enanthate, Methyl heptanoate, Methyl heptoate, Methyl n-heptanoate, Methyl n-heptylate, Methyl oenanthylate, Radia 30159 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | heptanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 144.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.115 |